Learn More
Density Standards (15 °C), Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C
Merk: Paragon Scientific DEN15-02
Beschrijving
- Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
- Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
- Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
- Fully traceable to international standards.
- Supplied with MSDS.
- Tamper evident security packaging.
- Manufactured in the United Kingdom
Specificatie
60 mL | |
0.7183 g/mL (15°C) | |
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Veiligheid en behandeling
- DEN15-02
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P331-GEEN braken opwekken.
Nominal values quoted