Learn More
Dichtestandards (100 °C)
Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.
Marke: Paragon Scientific DEN100-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
60 mL | |
0.8541 g/mL (100°C) | |
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nennwerte angegeben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur