Learn More
Density Standards (100 °C), Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C
Merk:  Paragon Scientific DEN100-01
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 13420539
  • 81.00 / 60 ml
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
  • Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
  • Fully traceable to international standards.
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specificatie
Specificatie
60 mL
0.768 g/mL (100°C)
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • DEN100-01
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veiligheidsmaatregel
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P331-GEEN braken opwekken.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Kerosine sweetened
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Nominal values quoted