Learn More
Density Standard (40°C); UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, nominal density 0.8247 g/mL (40°C), 500 mL, Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C
Merk: Paragon Scientific DEN40-04-500ML
Beschrijving
- Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
- Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols
- Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life
- Manufactured in the United Kingdom
Specificatie
500 mL |
Veiligheid en behandeling
- Gevaar
Gevarencategorie
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
Gevarenaanduiding
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veiligheidsmaatregel
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P331-GEEN braken opwekken.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.