Learn More
Cyclohexylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
31.88 - 208.04
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 108-91-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H13N |
Molecular Weight (g/mol) | 99.18 |
InChI Key | PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro |
PubChem CID | 7965 |
ChEBI | CHEBI:15773 |
IUPAC Name | cyclohexanamine |
SMILES | C1CCC(CC1)N |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10510021
|
Thermo Scientific Acros
111282500 |
250 mL | Glass bottle |
31.88
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10786131
|
Thermo Scientific Acros
111280010 |
1 L | Glass bottle |
37.21
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10796131
|
Thermo Scientific Acros
111280025 |
2.5 L | Glass bottle |
65.33
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11975191
|
Thermo Scientific Acros
111280100 |
10 L | Plastic drum |
208.04
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
108-91-8 | |
99.18 | |
cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro | |
CHEBI:15773 | |
C1CCC(CC1)N |
C6H13N | |
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N | |
7965 | |
cyclohexanamine |
Specificatie
Cyclohexylamine | |
-17.0°C | |
133.0°C to 134.0°C | |
Authentic | |
C6H13N | |
1.4580 to 1.4600 | |
15,2722 | |
cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro | |
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexanamine | |
7965 | |
2.4 mPa.s (20°C) | |
99% |
108-91-8 | |
0.8665g/mL | |
27°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H11NH2 | |
12,5 | |
0.8665 | |
Solubility in water: solublee. Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
C1CCC(CC1)N | |
99.18 | |
CHEBI:15773 | |
99.18 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
Suspected of damaging fertility.
Toxic in contact with skin.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Keep away fr
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-629-
- Cyclohexylamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.