Learn More
Cyclohexanone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
39.75 - 516.00
Specificatie
Smeltpunt -47°C
Kleur Colorless
Kookpunt 155°C
Dampdruk 4.5mbar at 20°C °C
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10439360
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/9040/PB08
500 mL Plastic-coated Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10449360
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/9040/PB17
2.5 L Plastic-coated Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10233520
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/9040/21
5 L Metal Can This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10588990
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/9040/25
25 L Metal Can This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
-47°C
Colorless
155°C
4.5mbar at 20°C °C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Cyclohexanone
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.