Learn More
Cyclohexane, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
ACS reagent,≥99%
37.98 - 494.94
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H12 |
Molecular Weight (g/mol) | 84.16 |
MDL-nummer | MFCD00003814 |
InChI Key | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane |
PubChem CID | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
IUPAC Name | cyclohexane |
SMILES | C1CCCCC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15621610
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179191-500ML |
500 mL | Glass Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
15691600
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179191-1L |
1 L | Glass Bottle |
85.32
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15601610
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179191-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
15631610
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179191-6X1L |
6 x 1 L | Glass Bottle |
390.70
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15611610
|
Honeywell-Riedel-de Haen
179191-20L |
20 L | Stainless Steel Can | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Chemische identificatiekenmerken
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
cyclohexane |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Specificatie
Cyclohexane | |
110-82-7 | |
81°C | |
−18°C (−.4°F) | |
Liquid | |
C6H12 | |
168.8mmHg (37.7°C), 77mmHg (20°C) | |
1900225 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane | |
8078 | |
84.16g/mol | |
ACS Reagent |
6.4°C | |
0.779g/mL at 25°C | |
0.09 | |
500°F | |
n20/D 1.426(lit.) | |
MFCD00003814 | |
UN1145 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
≥99% |
Veiligheid en behandeling
P210-P301 + P310-P331-P370 + P378-P403 + P235
H225-H304-H315-H336-H410
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Cyclohexane
missing translation for 'einecsNumber' : 203-806-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GU6300000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Cyclohexane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.