Learn More
Fisherbrand™ Kweekbuisjes
Ideal for tissue culture, bacteriology, clinical chemistry, blood typing and cross matching procedures
Merk:  Fisherbrand™ 73750-13100
269.18 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktcode. 11898482
  • 494.00 / 1000 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Available with or without marking spot. Tubes packed in shrink wrapped trays. Ideal for tissue culture, bacteriology, clinical chemistry, blood typing and cross matching procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Reageerbuisje
Borosilicaatglas
Weefselcultuur, bacteriologie, klinische chemie, bloedgroepbepaling en kruisproefprocedures.
1000 per pak
Nr.
100 mm
Ja
In krimpfolie verpakte trays
13 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen