Learn More
Crotonaldehyde, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4170-30-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
89.01 - 177.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 4170-30-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 70.09 |
MDL-nummer | MFCD00007003 |
InChI Key | MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N |
Synoniem | crotonaldehyde, 2-butenal, crotylaldehyde, crotonal, 2e-but-2-enal, trans-crotonaldehyde, e-crotonaldehyde, crotonic aldehyde, 1-formylpropene, trans-2-butenal |
PubChem CID | 447466 |
ChEBI | CHEBI:41607 |
IUPAC Name | (E)-but-2-enal |
SMILES | CC=CC=O |
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
4170-30-3 | |
70.09 | |
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N | |
447466 | |
(E)-but-2-enal |
C4H6O | |
MFCD00007003 | |
crotonaldehyde, 2-butenal, crotylaldehyde, crotonal, 2e-but-2-enal, trans-crotonaldehyde, e-crotonaldehyde, crotonic aldehyde, 1-formylpropene, trans-2-butenal | |
CHEBI:41607 | |
CC=CC=O |
Specificatie
Crotonaldehyde | |
4170-30-3 | |
0.8580g/mL | |
13°C | |
99% min. (GC) | |
CH3CH=CHCHO | |
MFCD00007003 | |
15, 2587 | |
crotonaldehyde, 2-butenal, crotylaldehyde, crotonal, 2e-but-2-enal, trans-crotonaldehyde, e-crotonaldehyde, crotonic aldehyde, 1-formylpropene, trans-2-butenal | |
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N | |
(E)-but-2-enal | |
447466 | |
0.27 mPa.s (20°C) | |
99+% |
99+% | |
-74.0°C | |
101.0°C to 103.0°C | |
Authentic | |
C4H6O | |
1.4355 to 1.4375 | |
, 728 | |
0.858 | |
Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,toluene and,kerosene,miscible in all proportions with gasoline,solvent,very soluble in acetone | |
CC=CC=O | |
70.09 | |
CHEBI:41607 | |
70.09 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
Suspected of causing genetic defects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 224-030-
missing translation for 'rtecsNumber' : GP9625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Crotonaldehyde
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H310-Dodelijk bij contact met de huid.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H373-Kan schade aan organen.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.