Learn More
Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Gemaakt van helder polystyreen van medische kwaliteit voor sterkte en zicht. Heldere Corning™-microtiterplaten van polystyreen, met 96 wells, vormen een uitstekende oplossing voor celkweek en colorimetrische (absorbantie)assays. Gebruik microtiterplaten met 96 wells voor miniaturisatie en automatisering van laboratoria.
Merk:  Corning™ 3360
Produktcode. 10420862
  • 299.74 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Medical-grade polystyrene
  • Well volume: 320μL to 360μL
  • Working volume: 75μL to 200μL
  • Choice of flat, round, flat Easy Wash™ or V-shaped bottom
  • Treated surface options are not coated, require no special handling and are stable at room temperature
  • Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Ideal for serial dilutions, hemagglutination or precipitation assays, and general storage applications
  • Plate dimensions meet proposed industry standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Standard
8 x 12
Polystyreen
75 to 200 μL
Cell Culture
Hechting en groei van verankeringsafhankelijke cellen
Without Lid
Transparant
96
Sterile
Ronde bodem
100/Cs.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen