Learn More
Copper Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, Assurance Grade SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Merk: SPEX Certiprep PLCU2-3Y
Aantal | 125 mL |
---|---|
Verpakking | Triple-leached LDPE bottle |
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Cu | 10,000μg/mL |
Certificeringen
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Chemische identificatiekenmerken
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
63.55 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Cu | |
MFCD00010965 | |
23978 | |
copper |
Specificatie
Copper Standard | |
Triple-leached LDPE bottle | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
Cu | |
AA, ICP | |
[Cu] | |
copper | |
23978 | |
Certified Reference Material | |
Assurance |
7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
125 mL | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
MFCD00010965 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
63.55 | |
CHEBI:30052 | |
5% HNO3 |
Veiligheid en behandeling
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid, copper