Learn More
Copper(I) iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7681-65-4 | CuI | 190.45 g/mol
91.05 - 986.67
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7681-65-4
Moleculaire formule CuI
Molecular Weight (g/mol) 190.45
MDL-nummer MFCD00010978
Synoniem cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10412011
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
194902500
250 g Glass bottle
91.05
10553751
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
194900010
1 kg Glass bottle
271.75
10422875
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
194900050
5 kg Plastic Drum
986.67
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7681-65-4
190.45
cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
CuI
MFCD00010978
Specificatie
1290.0°C
605.0°C
Brown-Gray to White
97.5% min. (Complexometry)
CuI
01,169; 02,92; 03,69; 05,167; 06,147; 07,81; 08,121; 09,124; 10,107; 11,141; 12,141; 16,98; 17,88
cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
190.45
98%
Copper(I) iodide
7681-65-4
Powder
CuI
MFCD00010978
15, 2652
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and potassium iodide solutions,practically insoluble in alcohol
190.45
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic to aquatic life
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minut
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-674-6
Productidentificatie
  • Copper(I) iodide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.