Learn More
Contec™ Trolley and Double Bucket Systems
BIOPHARMA
Features a stainless steel rolling cart with removable handle for easier autoclaving and more convenient storage. Contec™ Trolley and Double Bucket System offers multiple wringer choices to accommodate all Contec™ mop systems.
974.10
Specificatie
Producttype Kar en emmersysteem
Materiaal Polypropylene, Stainless Steel
Autoclaveerbaar Ja
Dimensions 22 x 23.5 x 36 inch (56 x 60 x 91 cm)
Voor gebruik met (toepassing) Biedt effectieve reinigingsmogelijkheid voor cleanrooms voor compacte omgevingen met beperkte opslagruimte
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15342144
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Contec™
2757
Rood, grijs This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Features a stainless steel rolling cart with removable handle for easier autoclaving and more convenient storage. Contec™ Trolley and Double Bucket System offers multiple wringer choices to accommodate all Contec™ mop systems.
  • Duurzaam, licht en compact ontwerp verhoogt de manoeuvreerbaarheid en vergt minder opslagruimte
  • Vier zwenkwielen; twee vaste en twee zwenkbare, eenvoudig te vergrendelen door aanraking met de voet
  • Systeem kan worden gebruikt met twee of drie emmers, afhankelijk van de vereiste reinigingsprotocols; verlengbaar frame is geschikt voor extra emmer
  • Meegeleverde roestvrijstalen verbindingskit voorkomt druppen tussen emmers
  • Ideaal voor cleanrooms en gecontroleerde omgevingen met kleine autoclaven of beperkte opslagruimte
  • Voor maximale flexibiliteit worden wringers afzonderlijk besteld
Specificatie
Specificatie
Kar en emmersysteem
Ja
Biedt effectieve reinigingsmogelijkheid voor cleanrooms voor compacte omgevingen met beperkte opslagruimte
36 inch
Stainless steel cart with removable handle, casters with brakes, 2 x 5 gal. (20L) autoclavable polypropylene red and gray Buckets, Stainless steel drip cap
56 cm
60 cm
Polypropylene, Stainless Steel
22 x 23.5 x 36 inch (56 x 60 x 91 cm)
Contec™-wringers en bijpassende zwabbers; kan worden gebruikt met alle afmetingen en soorten Contec™-zwabbers die passen bij de geselecteerde wringer
91 cm
22 in.
23.5 in.