Learn More
Cytiva Conductivity Flow Cell
Merk:  Cytiva 18111103
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11320232
  • 181.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
UNF 10-32 2 B finger tights
Titanium and Chlorotrifluoroethylene
Conductivity Flow Cell
1 to 14
4.23 mm
Monitor pH/C-900
50 bar
0.041 mL
1 Pack