Learn More
COMMD8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen COMMD8
Concentratie 0.4 mg/mL
Toepassingen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16803815
Bekijk documenten
Proteintech
25237-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
16893805
Bekijk documenten
Proteintech
25237-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
The protein encoded by this gene binds coiled-coil domain-containing protein 22 (CCDC22), and this complex can regulate the turnover of I-kappa-B and the activation of NF-kappa-B.
Specificatie
Specificatie
COMMD8
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9NX08
54951
COMMD8 Fusion Protein Ag18712
Primary
-20°C
COMMD8
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
COMM domain containing 8, COMMD8, MDS022
COMMD8
IgG
Antigen Affinity Chromatography