Learn More
Fisherbrand™ Combs for HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 2mm thick
For use with HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
86.20
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) | HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
---|---|
Type | Comb |
Dikte (metrisch) | 2 mm |
Produktcode | Merk | Aantal wells | Breedte (metrisch) tanden | Volume (metrisch) monster- | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal wells | Breedte (metrisch) tanden | Volume (metrisch) monster- | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10777701
|
Fisherbrand™
HU13-C2-10 |
10 | 9.5 mm | 85 μL | |||||
12358426
|
Fisherbrand™
HU13-C2-12MC |
12 | 8 mm | 70 μL | |||||
10641702
|
Fisherbrand™
HU13-C2-16 |
16 | 5.5 mm | 50 μL | |||||
10335361
|
Fisherbrand™
HU13-C2-24 |
24 | 3 mm | 25 μL | |||||
10395401
|
Fisherbrand™
HU13-C2-28MC |
28 | 3 mm | 25 μL | |||||
Beschrijving
- Color coded
- Height adjustable
- Offer complete control over loading volume
- Well depth to maximum 112-sample throughput
Specificatie
HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit | |
Comb | |
2 mm |