Learn More
Ansell MICROFLEX™ Cobalt™ N19 Nitrile Gloves
Multi-purpose nitrile gloves offer consistent comfort and durability to workers across a wide range of industries. Fully textured with a 4 mil thickness helps wearers securely grip tools and materials.
1885.00
Specificatie
AQL 1.5
Kleur Blue
Voor eenmalig gebruik Single-use
Finger Thickness (English) 4.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11670301
Bekijk documenten
Ansell
N194-03
X-Large
1885.00
Beschrijving
Beschrijving
  • Soft and stretchy nitrile material
  • Durable and puncture resistant  
  • Fully textured surface for enhanced gripping in wet or dry conditions
Specificatie
Specificatie
1.5
Single-use
0.11 mm
Nitrile
0.10 mm
4 mil
20.5 MPa
24.13 cm
Blue
4.3 mil
Yes
3.9 mil
Powder Free
0.10 mm
9.5 in.