Learn More
Memmert™ Clip for 200 mL Flask
Clip for 200 mL flask (14 flasks max.)
Merk:  Memmert™ WTB35B02693
27.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 17170365
  • 30.75 / 1 stuk
Currently Unavailable: We have no information when this product will be available.
Bekijk hier alternatieve producten
Beschrijving
Beschrijving
  • Accessory
  • Max. flasks see sketch on demand
Specificatie
Specificatie
WTB35
Clip for 200 mL flask