Learn More
Zwiebel™ Doosgewichten met certificaat, klasse M1
Merk: Zwiebel™ PBI56810
This item is not returnable.
View return policy
Specificatie
500 g | |
±25 mg | |
Voor gebruik met weeginstrumenten van gemiddelde nauwkeurigheidsklasse III en gewone nauwkeurigheidsklasse IIII |