Learn More
Zwiebel™ Doosgewichten, klasse M1
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weight Boxes are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
64.00 - 128.00
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) | Voor gebruik met weeginstrumenten van gemiddelde nauwkeurigheidsklasse III en gewone nauwkeurigheidsklasse IIII |
---|
Description
- Class M1 calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifications
Voor gebruik met weeginstrumenten van gemiddelde nauwkeurigheidsklasse III en gewone nauwkeurigheidsklasse IIII |