Learn More
Zwiebel™ Doosgewichten met certificaat, klasse M1
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
Merk:  Zwiebel™ PBI23123
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11700773
  • 40.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Class M1 stainless steel calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specificatie
Specificatie
±10 mg
Voor gebruik met weeginstrumenten van gemiddelde nauwkeurigheidsklasse III en gewone nauwkeurigheidsklasse IIII
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen