Learn More
VITLAB™ Maatkolf van polypropyleen, klasse B
Stel nauwkeurig volumes in voor exacte metingen in laboratoriumtoepassingen met deze kolven. VITLAB™ polypropyleen maatkolven van klasse B hebben één kalibratiemarkering die het gekalibreerde volume exact definieert.
Merk:  VITLAB™ 674941
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 17867810
  • 31.85 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Highly transparent
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
  • Thermal stress up to 60°C does not permanently exceed the tolerance limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
Specificatie
Specificatie
Yes
Polypropylene
250 mL
235 mm
5
±0.30 mL
Screw
DIN EN ISO 1042
Transparent
Polypropylene
NS 19/26 stopper
60°C
B