Learn More
VITLAB™ Maatkolf van polypropyleen, klasse B
Stel nauwkeurig volumes in voor exacte metingen in laboratoriumtoepassingen met deze kolven. VITLAB™ polypropyleen maatkolven van klasse B hebben één kalibratiemarkering die het gekalibreerde volume exact definieert.
Merk:  VITLAB™ 674891
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10365901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Highly transparent
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
  • Thermal stress up to 60°C does not permanently exceed the tolerance limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
Specificatie
Specificatie
Yes
Polypropylene
250 mL
235 mm
5
±0.30 mL
Screw
DIN EN ISO 1042
Transparent
Polypropylene
Screw cap
60°C
B
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie