Learn More
BRAND™ Class B Polypropylene Low Form Measuring Cylinders
Polypropylene construction. Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits.
34.30 - 63.90
Specificatie
Klasse B
Autoclaveerbaar Autoclavable
Max. temperatuur 80°C
Vorm Round
Base Type Hexagonal
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk dimCapacityMetric Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk dimCapacityMetric Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11818381
Bekijk documenten
BRAND™
41662
63.90
5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12075322
Bekijk documenten
BRAND™
41648
34.30
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11808381
Bekijk documenten
BRAND™
41654
45.90
5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Low form graduated cylinder with spout
  • High clarity polypropylene construction
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Embossed scale
  • Exposure to temperatures up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits
Specificatie
Specificatie
B
80°C
Hexagonal
Autoclavable
Round
Graduated Measuring Cylinder