Learn More
Brand™ Class B Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale
Vervaardigd van zeer helder polypropyleen en conform DIN 12681 en ISO 6706. BRAND™ grote maatcilinder met weegschaal met reliëfdruk, klasse B, is bestand tegen 80 °C zonder permanent overschreden foutlimieten te veroorzaken. Schaalverdeling in reliëf verslechtert niet door autoclaveren. Zeskantige voet biedt stabiliteit en voorkomt per ongeluk omvallen. Integrale schenktuit vermindert morsen.
Merk: Brand™ 35020
33.50 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
- Manufactured from high-clarity polypropylene.
- Class B
- Complies with DIN 12681 and ISO 6706.
- Calibrated to contain (TC, In).
- Exposure up to 80°C will not cause permanently exceeded error limits.
- Embossed scale does not deteriorate with autoclaving.
- Hexagonal base provides stability and prevents accidental tipping.
- Integral spout reduces spillage.
Specificatie
Klasse B | |
0.5 mL | |
±0.5 ml | |
0.5mL | |
Zeshoekig | |
Maatcilinder |
10 per pak | |
Ja | |
80° C | |
Round | |
170 mm |