Learn More
VITLAB™ PMP-maatkolf van klasse A
Stel nauwkeurig volumes in voor exacte metingen in laboratoriumtoepassingen met deze kolven. VITLAB™ PMP-maatkolven van klasse A hebben één kalibratiemarkering die het gekalibreerde volume exact definieert. Verkrijgbaar in helder of uv-absorberend, zeer transparant PMP voor de opslag van lichtgevoelige stoffen.
Merk: VITLAB™ 67204
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Safely protect samples from the effects of light, while maintaining high transparency to enable volumes to be set accurately
- With ring mark individually calibrated to ‘In’
- Class A tolerances according to DIN EN ISO 1042
- With printed lot number and batch certificate
- Thermal stress up to 121°C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
- Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate
Specificatie
Ja | |
Kristalhelder | |
50 ml | |
150 mm | |
Klasse A |
DIN EN ISO 1042 | |
NS 12/21-stop | |
PMP | |
±0.06 ml | |
Standaardstop, geslepen |