Learn More
BRAND™ Class A Amber Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper
Amber volumetric flask with glass stopper and USP certificate.
85.55 - 136.00
Specificatie
Kalibratie To Contain
Materiaal Borosilicate Glass (3.3)
Autoclaveerbaar Autoclavable
Voor eenmalig gebruik Reusable
Graduated Yes
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Certificeringen/conformiteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Certificeringen/conformiteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16357997
Bekijk documenten
BRAND™
237464
25 mL USP Single Batch
90.12
2 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16367997
Bekijk documenten
BRAND™
237465
50 mL USP Single Batch
85.55
Pack of 2
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16377997
Bekijk documenten
BRAND™
237467
100 mL USP Single Batch
86.40
Pack of 2
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16387997
Bekijk documenten
BRAND™
237469
250 mL USP Single Batch
114.00
2 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15131216
Bekijk documenten
BRAND™
957469
250 mL USP Single
87.25
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15177316
Bekijk documenten
BRAND™
957471
1 L USP Single
136.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Borosilicate 3.3
  • To DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Includes USP certificate, single, single batch, or batch delivery
Specificatie
Specificatie
To Contain
Autoclavable
Yes
Non-sterile
Borosilicate Glass (3.3)
Reusable
Narrow
Flat