Learn More
Citric Acid, Granular, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
180.00 - 536.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 5949-29-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H10O8 |
Molecular Weight (g/mol) | 210.138 |
InChI Key | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp |
PubChem CID | 22230 |
ChEBI | CHEBI:31404 |
IUPAC Name | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate |
SMILES | C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15537774
|
Avantor J.T.Baker
0115-01 |
500 g | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
180.00
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15547774
|
Avantor J.T.Baker
0115-05 |
2.5 kg | Poly Bottle |
536.00
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Chemische identificatiekenmerken
5949-29-1 | |
210.138 | |
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp | |
CHEBI:31404 | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O |
C6H10O8 | |
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
22230 | |
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate |
Specificatie
Citric Acid | |
C6H10O8 | |
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate | |
22230 | |
210.14 | |
Granular |
5949-29-1 | |
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp | |
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O | |
210.138 | |
CHEBI:31404 | |
Multi-Compendial/USP | |
1L = 1.54kg |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Citric Acid Monohydrate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Citric acid, monohydrate