Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromotrope 2R, pure
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
Merk: Thermo Scientific Chemicals 192010250
63.45 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Aantal | 25 g |
---|---|
Verpakking | Glass bottle |
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
4197-07-3 | |
468.36 | |
XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L | |
44135388 | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
C16H10N2Na2O8S2 | |
MFCD00003955 | |
4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16570, 4, 5-Dihydroxy-3-phenylazo-2, 7-naphthalenedisulfonic acid | |
disodium;5-hydroxy-4-oxo-3-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate |
Specificatie
Chromotrope 2R | |
C16H10N2Na2O8S2 | |
16, 301 | |
XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
468.36 | |
468.35 | |
Glass bottle | |
Brown/Red | |
Crystalline Powder |
4197-07-3 | |
MFCD00003955 | |
4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16570, 4, 5-Dihydroxy-3-phenylazo-2, 7-naphthalenedisulfonic acid | |
Authentic | |
disodium;5-hydroxy-4-oxo-3-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate | |
44135388 | |
Extra Pure | |
360 min. (509nm, water) | |
25 g |
Veiligheid en behandeling
- Chromotrope 2R
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.