Learn More
Chroomstandaard, 1000 mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep
Referentiemateriaal NIST-Traceable-gecertificeerd volgens ISO/IEC-richtlijn 34
Merk: SPEX Certiprep PLCR2-2T
Aantal | 250 mL |
---|---|
Verpakking | Triple-leached LDPE bottle |
Beschrijving
Anorganische standaard gemaakt voor AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, en instrumenten
Analyte | Concentration |
---|---|
Cr | 1000μg/mL |
Certificeringen
Geaccrediteerd door A2LA voor ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34 en gecertificeerd door UL-DQS voor ISO 9001
Compliance
Conform GHS/OSHA
Chemische identificatiekenmerken
7789-09-5, 7732-18-5 | |
252.06 | |
24600 | |
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
Cr2H8N2O7 | |
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium |
Specificatie
Chromium Standard | |
Triple-leached LDPE bottle | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
Cr2H8N2O7 | |
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
252.06 | |
Certified Reference Material | |
Assurance |
7789-09-5, 7732-18-5 | |
250 mL | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
AA, ICP | |
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] | |
diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium | |
24600 | |
2% HNO3 |
Veiligheid en behandeling
- 1000µg/ml chromium
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid