Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X Polypropylene SPE Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 730931
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12431648
  • 118.00 / 30 stuks
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
3 mL
Adsorbent Weight: 200mg
85 μm
Solid Phase Extraction Column
55 to 60 μm
SPE
Solid Phase Extraction
Chromabond HR-X
Spherical
1000 m2/g