Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug II Polypropylene SPE Column
175.00 - 261.00
Specificatie
Basismateriaal | Silica |
---|---|
Kolomtype | SPE |
Voor gebruik met (toepassing) | Solid Phase Extraction Analysis of THC and Derivatives Acidic Analytes From Biological Fluids |
Partikelgrootte | 45 μm |
Sorbent | Chromabond Drug II |
Produktcode | Merk | Kolomcapaciteit (metrisch) | Bedgewicht | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kolomcapaciteit (metrisch) | Bedgewicht | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12867821
|
Macherey-Nagel™
730685 |
1 mL | 100 mg | N/A | |||||
12814301
|
Macherey-Nagel™
730680 |
3 mL | 200 mg |
192.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
12844501
|
Macherey-Nagel™
730683 |
6 mL | 500 mg | N/A | |||||
12877891
|
Macherey-Nagel™
730686 |
3 mL | 500 mg | N/A | |||||
Specificatie
Silica | |
Solid Phase Extraction Analysis of THC and Derivatives Acidic Analytes From Biological Fluids | |
Chromabond Drug II | |
60 Å |
SPE | |
45 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
500 m2/g |