Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox N Polypropylene SPE Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 730250
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10236711
  • 161.00 / 20 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
45 mL
4 g
Chromabond Alox N
SPE
60 to 150 μm
Solid Phase Extraction Column
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen