Learn More
Berkshire™ Choice™ SuperSorb
Choice™ SuperSorb is a sealed edge cleanroom laundered 100% polyester knit wipe.
785.00
Specificatie
Producttype | Cleanroom Wipe |
---|---|
Lengte (Engels) | 9 in. |
Lengte (metrisch) | 23 cm |
Breedte (Engels) | 9 in. |
Breedte (metrisch) | 23 cm |
Produktcode | Merk | Verpakkingshoeveelheid | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Verpakkingshoeveelheid | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
16600014
![]() |
Berkshire™
CHSS09.14 |
75 Pk., 14/Cs. (Standard Packaging) |
785.00
75 stuks |
|
|||||
Beschrijving
- Critically low particles, fibers, ions and extractables
- High abrasion resistance
- Chemically compatible with IPA, Acetone and other solvents
- Pinsonic design adds surface texture that aids in stubborn residue removal
Specificatie
Cleanroom Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
Autoclavable | |
Single-use | |
2-ply |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
Knit | |
Sealed | |
Non-sterile |