Learn More
Chlorotriphenylsilane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
85.73 - 269.34
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 76-86-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C18H15ClSi |
Molecular Weight (g/mol) | 294.85 |
MDL-nummer | MFCD00000496 |
InChI Key | MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl |
PubChem CID | 6458 |
IUPAC Name | chloro(triphenyl)silane |
SMILES | Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10408690
|
Thermo Scientific Acros
151250250 |
25 g | Glass bottle |
85.73
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10498490
|
Thermo Scientific Acros
151251000 |
100 g | Glass bottle |
269.34
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
76-86-8 | |
294.85 | |
MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N | |
6458 | |
Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C18H15ClSi | |
MFCD00000496 | |
triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl | |
chloro(triphenyl)silane |
Specificatie
Chlorotriphenylsilane | |
76-86-8 | |
White to Beige | |
Authentic | |
C18H15ClSi | |
MFCD00000496 | |
12,279 | |
Solubility in water: decomposes | |
Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
294.85 | |
294.85 | |
Crystalline Powder and Crystals |
95% | |
91°C to 96°C | |
378°C | |
94% min. (GC) | |
(C6H5)3SiCl | |
16, 905 | |
triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl | |
MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N | |
chloro(triphenyl)silane | |
6458 | |
95% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-989-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VV2720000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Chlorotriphenylsilane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.