Learn More
Chloroiodomethane, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176.38 g/mol
65.73 - 1085.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS 593-71-5, 7440-22-4
Moleculaire formule CH2ClI
Molecular Weight (g/mol) 176.38
InChI Key PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synoniem chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC Name chloro(iodo)methane
SMILES C(Cl)I
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10515401
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
222150250
25 mL Glass bottle
65.73
10366451
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
222151000
100 mL Glass bottle
230.15
11914511
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
222155000
500 mL Glass Bottle
1085.40
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
593-71-5, 7440-22-4
176.38
chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
chloro(iodo)methane
CH2ClI
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
11644
C(Cl)I
Specificatie
Chloroiodomethane
Pink-Red to Yellow
108.0°C to 109.0°C
97.5% min. (GC)
ClCH2I
01,71
2.42
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
C(Cl)I
Copper
11644
98%
593-71-5, 7440-22-4
2.4200g/mL
Authentic
CH2ClI
1.5812 to 1.5832
10,89; 17,115
chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
chloro(iodo)methane
176.38
176.38
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-804-8
Productidentificatie
  • Chloroiodomethane, stabilized
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Chloroiodomethane