Learn More
Chloroform, ≥99.5%, Honeywell™
Contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer,≥99.5%
38.62 - 476.98
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 67-66-3 |
---|---|
Moleculaire formule | CHCl3 |
Molecular Weight (g/mol) | 119.37 |
MDL-nummer | MFCD00000826 |
InChI Key | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
PubChem CID | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15668480
|
Honeywell Research Chemicals
C2432-25ML |
25 mL | Glass bottle |
38.62
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15677730
|
Honeywell Research Chemicals
C2432-4X25ML |
4 x 25 mL | Glass bottle |
137.82
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15687730
|
Honeywell Research Chemicals
C2432-500ML |
500 mL | Glass bottle |
103.79
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15657730
|
Honeywell Research Chemicals
C2432-1L |
1 L | Glass bottle |
116.35
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15667730
|
Honeywell Research Chemicals
C2432-2.5L |
2.5 L | Glass bottle |
200.62
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15697730
|
Honeywell Research Chemicals
C2432-6X500ML |
6 x 500 mL | Glass bottle |
476.98
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Chemische identificatiekenmerken
67-66-3 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
ClC(Cl)Cl |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 |
Specificatie
Chloroform | |
-61.3°C | |
1.492g/mL at 25°C | |
Sweet | |
MFCD00000826 | |
1731042 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
chloroform | |
119.37 | |
4.1 (vs air) | |
119.38g/mol | |
≥99.5% |
67-66-3 | |
Colorless | |
61°C (1013 hPa) | |
CHCl3 | |
UN1888 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
ClC(Cl)Cl | |
Amylenes | |
6212 | |
CHEBI:35255 | |
160mmHg (20°C) | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
P261-P281-P305 + P351 + P338-P311
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-663-8
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Chloroform
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H331-Giftig bij inademing.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.