Learn More
Charcoal, Technical, ActIVated for Gas Adsorption, 10-18 Mesh, Granular, Fisher Chemical™
260.00 - 381.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-44-0
Moleculaire formule C
MDL-nummer 133992
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10263610
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/4120/53
500 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10354930
Bekijk documenten
Fisher Chemical
C/4120/60
1 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-44-0
C
133992
Specificatie
7440-44-0
Black
C
12g/mol
3652°C
Plastic powder jar
133992
Solid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Activated charcoal