Learn More
Flammpunktstandard mit zertifiziertem Referenzmaterial – Cleveland, Schmierstoff, UKAS ISO 17034-zertifiziert, 250 ml (Nennwert: 256,8 °C), Paragon Scientific™
Zertifiziertes Referenzmaterial für den Flammpunkt zur Kalibrierung und Verifizierung von Laborgeräten, die für die Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten auf Cleveland Open Cup Flash Point ASTM D92 verwendet werden
Marke:  Paragon Scientific CRMU-FCLU
Artikelnummer. 16060050
  • 255.00 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
  • Zertifiziert nach ISO /ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Gewährleistet eine gute Korrelation zwischen den Labors
  • Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
  • Packungsgröße 250 ml
  • 12 Monate haltbar
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.