Learn More
Cerium(IV) sulfate hydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 95838-16-7 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
69.55 - 775.86
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 95838-16-7 |
---|---|
Moleculaire formule | CeO8S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 332.23 |
MDL-nummer | MFCD00148852 |
InChI Key | VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J |
Synoniem | sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 |
PubChem CID | 20223355 |
SMILES | [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11439412
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10142.18 |
50 g |
69.55
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11449412
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10142.30 |
250 g |
268.34
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11429412
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10142.0B |
1000 g |
775.86
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsCerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. keep container tightly closed
Chemische identificatiekenmerken
95838-16-7 | |
332.23 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
20223355 |
CeO8S2 | |
MFCD00148852 | |
sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Specificatie
Cerium (IV) sulfate hydrate | |
95838-16-7 | |
MFCD00148852 | |
14,1990 | |
Soluble in water. | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
332.23 | |
332.24 (Anhydrous) | |
3.01 |
195°C (decomposition) | |
CeO8S2 | |
UN3085 | |
sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
cerium(4+);disulfate;hydrate | |
20223355 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H272
Causes severe skin burns and eye damage.
May intensify fire
oxidizer.
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-029-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6960000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cerium(IV) sulfate hydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Oxiderende vaste stof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P371+P380+P375-In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Cerium(IV) sulfate hydrate