Learn More
Bochem™ Centrifugal Stirrer, 2 Flexible Blades
Mix media with low and middle viscosity. Bochem™ Centrifugal Stirrer, 2 Flexible Blades is for jars with a tight neck.
24.10 - 27.45
Specificatie
Type Flexible Blade
Materiaal Stainless Steel (18/10)
Voor gebruik met (apparatuur) Centrifuge
Breedte (metrisch) 90 mm/15 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10789271
Bekijk documenten
Bochem™
9213
400 mm N/A N/A N/A
10566371
Bekijk documenten
Bochem™
9209
300 mm N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • 18/10 stainless steel construction.
  • Middle RPM range.
  • Mixes media with low and middle viscosity.
  • For jars with tight neck.
Specificatie
Specificatie
Flexible Blade
Stainless Steel (18/10)
Centrifuge
90 mm/15 mm