Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99%
36.38 - 625.11
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 73463-39-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H19NO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 237.3 |
InChI Key | INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid |
PubChem CID | 2733480 |
IUPAC Name | 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid |
SMILES | C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11975421
|
Thermo Scientific Chemicals
327740250 |
25 g | Glass bottle |
36.38
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11985421
|
Thermo Scientific Chemicals
327741000 |
100 g | Glass bottle |
98.19
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11965421
|
Thermo Scientific Chemicals
327740010 |
1 kg | Plastic bottle |
625.11
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological bufferChemische identificatiekenmerken
73463-39-5 | |
237.3 | |
capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid | |
3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid |
C9H19NO4S | |
INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N | |
2733480 | |
C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O |
Specificatie
CAPSO | |
(0.1M aq. soln.), 0.03 max. at 280nm, (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm | |
White | |
Authentic | |
C9H19NO4S | |
(0.1M in water) Clear colorless solution | |
C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O | |
237.3 | |
237.3 | |
Powder |
73463-39-5 | |
263.0°C to 271.0°C | |
5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C) | |
99% | |
capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid | |
INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N | |
3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid | |
2733480 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
- CAPSO