Learn More
CAMKV Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen CAMKV
Concentratie 0.27 mg/mL
Toepassingen Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16883604
Bekijk documenten
Proteintech
14788-1-AP-20UL
20 μL
145.00
16873604
Bekijk documenten
Proteintech
14788-1-AP-150UL
150 μL
410.00
Beschrijving
Beschrijving
CaMKV does not appear to have detectable kinase activity.
Specificatie
Specificatie
CAMKV
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q3UHL1, Q63092, Q8NCB2
235604, 79011, 79012
CAMKV Fusion Protein Ag6438
Primary
-20°C
CAMKV
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
1G5, CAMKV, VACAMKL
Camkv
IgG
Antigen Affinity Chromatography