Learn More
Calcium thioglycolate trihydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 65208-41-5 | C2H10CaO5S | 186.24 g/mol
28.85 - 106.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 65208-41-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H10CaO5S |
Molecular Weight (g/mol) | 186.24 |
MDL-nummer | MFCD00150707 |
InChI Key | GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | calciumthioglycolatetrihydrate |
PubChem CID | 131881455 |
SMILES | O.O.O.[Ca].OC(=O)CS |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10743023
|
Thermo Scientific Acros
367031000 |
100 g | Plastic bottle |
28.85
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10018881
|
Thermo Scientific Acros
367035000 |
500 g | Plastic bottle |
106.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
65208-41-5 | |
186.24 | |
GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N | |
131881455 |
C2H10CaO5S | |
MFCD00150707 | |
calciumthioglycolatetrihydrate | |
O.O.O.[Ca].OC(=O)CS |
Specificatie
Calcium thioglycolate trihydrate | |
270°C to 280°C | |
Authentic | |
C2H10CaO5S | |
15, 1713 | |
Solubility in water: 70g/L (25°C). Other solubilities: very slightly soluble in alcohol,chloroform,practical insoluble in ether,petroleum ether,,benzene | |
O.O.O.[Ca].OC(=O)CS | |
186.24 | |
184.23 | |
Powder |
65208-41-5 | |
White | |
98.5% min. (Iodometry) | |
MFCD00150707 | |
calciumthioglycolatetrihydrate | |
GDECCIJZCWLFSB-UHFFFAOYSA-N | |
calcium;2-sulfanylacetic acid;trihydrate | |
131881455 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation or rash occurs: Get medical advice
GHS Signal Word: Warning
- Calcium thioglycolate trihydrate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.