Learn More
Concentraat calciumstandaardoplossing, 100 ppm
BIOPHARMA
Merk:  Reagecon 5000802C
Aantal 100 ml
Produktcode. 11888213
  • 132.00 / 100 ml
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
100 ml
100 ml
100 ppm