Learn More
Calcium shot, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
19.79 - 352.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-70-2 |
---|---|
Moleculaire formule | Ca |
Molecular Weight (g/mol) | 40.08 |
MDL-nummer | MFCD00010897 MFCD00085314 |
InChI Key | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate |
PubChem CID | 5460341 |
ChEBI | CHEBI:29320 |
IUPAC Name | calcium |
SMILES | [Ca] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11351178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010127.06 |
5 g | N/A | ||||||
11371178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010127.18 |
50 g | N/A | ||||||
11361178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010127.30 |
250 g | N/A | ||||||
11341178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010127.95 |
2 x 500 g | N/A | ||||||
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische identificatiekenmerken
7440-70-2 | |
40.08 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
5460341 | |
calcium |
Ca | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate | |
CHEBI:29320 | |
[Ca] |
Specificatie
Calcium | |
7440-70-2 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
calcium | |
5460341 | |
Odorless | |
Shot |
Silver-White | |
Silvery-white shot | |
Ca | |
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate | |
[Ca] | |
40.08 | |
CHEBI:29320 | |
0 hPa |
Veiligheid en behandeling
P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H261
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.3, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-179-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EV8040000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Calcium shot
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H261-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
Veiligheidsmaatregel
- P232-Tegen vocht beschermen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .