Learn More
Calcium granules, redistilled, -6 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
133.67 - 386.93
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-70-2
Moleculaire formule Ca
Molecular Weight (g/mol) 40.08
MDL-nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI Key OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synoniem unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC Name calcium
SMILES [Ca]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11306677
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
000875.30
250 g
133.67
11316677
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
000875.A1
1 kg
386.93
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-70-2
40.08
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
5460341
calcium
Ca
MFCD00010897 MFCD00085314
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CHEBI:29320
[Ca]
Specificatie
Calcium
Redistilled
Silvery-white granules
99.5% (Metals basis)
MFCD00010897 MFCD00085314
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
calcium
5460341
-6 Mesh
Granular
Silver-White
7440-70-2
1.54g/cm3
Ca
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
[Ca]
40.08
CHEBI:29320
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H261
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.3, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-179-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EV8040000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Calcium granules
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H261-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
Veiligheidsmaatregel
  • P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .