Learn More
C3orf43 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen C3orf43
Concentratie 0.37 mg/mL
Toepassingen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16863945
Bekijk documenten
Proteintech
25362-1-AP-20UL
20 μL
145.00
16853945
Bekijk documenten
Proteintech
25362-1-AP-150UL
150 μL
410.00
Beschrijving
Beschrijving
SMCO1 is a protein coding gene.
Specificatie
Specificatie
C3orf43
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q147U7, Q8CEZ1
255798, 69576
C3orf43 Fusion Protein Ag21670
Primary
-20°C
SMCO1
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C3orf43
Smco1
IgG
Antigen Affinity Chromatography