Learn More
OHAUS™ Burette Holder
OHAUS™ Burette Holder designed to securely grip and position laboratory glassware.
66.65 - 190.00
Specificatie
Type Burette Holder
Voor gebruik met (apparatuur) 100 mL burettes
Hoogte (metrisch) 108.000 mm
Hoogte (Engels) 4.25 in.
Lengte (metrisch) 173.00 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Materiaal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Materiaal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15712279
Bekijk documenten
OHAUS™
30392227
Stainless Steel
190.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15782279
Bekijk documenten
OHAUS™
30392234
Nickel-plated
66.65
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Corrosion-resistant lab-frames, rods and connectors
  • Available in premium stainless steel, offering high chemical resistance and durability.
  • Nickel-plated zinc clamps offer high-tensile strength.
Specificatie
Specificatie
Burette Holder
108.000 mm
173.00 mm
100 mL burettes
4.25 in.
Micro – 100 mL burets