Learn More
Color Coded pH Buffers in Twin Neck Bottle Format, Reagecon™
BIOPHARMA
Gebruik kleurgecodeerde pH-buffers voor gebruiksgemak. Reagecon™ kleurgecodeerde pH-buffers in een fles met dubbele hals zijn getest bij 20 °C of 25 °C, zijn gecertificeerd en NIST-traceerbaar.
19.85 - 40.70
Specificatie
Kleur Blue
Verpakking HDPE Twin Neck Bottle
Meer specificaties weergeven
Producten 10
Produktcode Merk Aantal pH Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal pH Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11434599
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
1100225CTT
250 mL 10 at 25°C
28.30
250 ml
11454589
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
11002CTT
250 mL 10 at 20°C
22.35
11404599
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
1070225CTT
250 mL 7 at 25°C
19.85
250 ml
12037365
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
10702CTT
250 mL 7 at 20°C
22.35
250 ml
11444599
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
1100525CTT
500 ml 10 at 25°C
20.80
11802172
Bekijk documenten
Reagecon
1070525CTT
500 mL 7 at 25°C
26.40
11464589
Bekijk documenten
Reagecon
1100CTT
1 L 10 at 20°C
30.85
1 liter
11454599
Bekijk documenten
Reagecon
110025CTT
1 L 10 at 25°C
35.30
1 liter
11444589
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
1070CTT
1 L 7 at 20°C
34.80
11424599
Bekijk documenten
Reagecon
107025CTT
1 L 7 at 25°C
40.70
1 liter
Beschrijving
Beschrijving
  • Gekleurde pH-bufferoplossingen
  • Getest bij 20 °C of 25 °C 
  • Gecertificeerd door de geaccrediteerde testmethode ISO/IEC 17025 van Reagecon
  • NIST-traceerbaarheid
  • Aangeboden in verschillende verpakkingsformaten
Voordelen van een fles met dubbele hals
  • Geen besmettingsmogelijkheid
  • Geen afzonderlijke maatbeker nodig bij de kalibratie van de elektrode
  • Juiste hoeveelheid voor kalibratie benodigde buffer wordt afgegeven in de kalibratiekamer waardoor er geen afval ontstaat
  • Bij uitstek geschikt voor veldwerk
  • Eenvoudig te dragen
  • Verkrijgbaar in hoeveelheden van 250 ml, 500 ml en 1 l
Specificatie
Specificatie
Blue
HDPE Twin Neck Bottle